accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaNaOHOOOOOO

CAS RN 1637-73-6

IUPAC Nor: trisodium 1-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
Synonymes: trisodium isocitrate
Poids moléculaire (g/mol): 258.07
Formule moléculaire: C6H5Na3O7
InChi Key: HWMVXEKEEAIYGB-UHFFFAOYNA-K
SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].OC(C(CC([O-])=O)C([O-])=O)C([O-])=O
Forme physique 
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats