CAS RN 15986-80-8
IUPAC Nor:
2-methyl-3-propylpyrazine
Synonymes:
pyrazine, 2-methyl-3-propyl-
Poids moléculaire (g/mol):
136.2
Formule moléculaire:
C8H12N2
InChi Key:
XAWKNALRUSOTOY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCC1=NC=CN=C1C
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Méthyl-3-propylpyrazine 95,0+%, TCI America™
CAS: 15986-80-8 Formule moléculaire: C8H12N2 Poids moléculaire (g/mol): 136.198 Numéro MDL: MFCD00010096 Clé InChI: XAWKNALRUSOTOY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-methyl-3-n-propylpyrazine,pyrazine, 2-methyl-3-propyl,2-propyl-3-methylpyrazine,3-propyl-2-methylpyrazine,2-methyl-3-propyl-pyrazine,3-propyl-2-methyl pyrazine,2-methyl-3-propylpyrazin,methylpropylpyrazine,acmc-209dk8,chembl95176 PubChem CID: 85224 Nom de l’IUPAC: 2-méthyl-3-propylpyrazine SOURIRES: CCCC1=NC=CN=C1C