accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONHNCl

CAS RN 15965-54-5

IUPAC Nor: 2-chloro-6-methoxy-1H-1,3-benzodiazole
Synonymes: 2-chloro-5-methoxy-3H-1,3-benzodiazole
Poids moléculaire (g/mol): 182.61
Formule moléculaire: C8H7ClN2O
InChi Key: FMDGYQOERIOABX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C2N=C(Cl)NC2=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats