CAS RN 15914-84-8
CAS RN 15914-84-8
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethanol 97.0+%, TCI America™
CAS: 15914-84-8 Formule moléculaire: C12H12O Poids moléculaire (g/mol): 172.227 Numéro MDL: MFCD00077831 Clé InChI: CDRQOYRPWJULJN-VIFPVBQESA-N Synonyme: s---1-1-naphthyl ethanol,s-1-naphthalen-1-yl-ethanol,s-1-naphthalen-1-yl ethanol,s---1-1-naphtyl ethanol,1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-ol,s-1-1-naphthyl ethanol,s---alpha-methyl-1-naphthalenemethanol,1s-1-naphthalen-1-ylethanol,1s-1-naphthalen-1-yl ethanol,s-+-alpha-methyl-1-naphthalenemethanol CID PubChem: 6976566 Nom IUPAC: (1S)-1-naphthalen-1-ylethanol SMILES: CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)O