CAS RN 15804-32-7
CAS RN 15804-32-7
IUPAC Nor:
gold(3+) triacetate
Synonymes:
gold(3+) triacetate
Poids moléculaire (g/mol):
374.1
Formule moléculaire:
C6H9AuO6
InChi Key:
OTCKNHQTLOBDDD-UHFFFAOYSA-K
SMILES:
[Au+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Gold(III) acetate, 99.9% (metals basis)
CAS: 15804-32-7 Formule moléculaire: C6H9AuO6 Poids moléculaire (g/mol): 374.099 Numéro MDL: MFCD00210614 Clé InChI: OTCKNHQTLOBDDD-UHFFFAOYSA-K Synonyme: gold 3+ triacetate,gold iii acetate,gold acetate,acmc-1c3i2,triacetic acid gold iii salt,acetic acid, gold 3+ salt 3:1 CID PubChem: 15952561 Nom IUPAC: gold(3+);triacetate SMILES: CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Au+3]