CAS RN 15627-86-8
CAS RN 15627-86-8
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Calcium perchlorate tetrahydrate, pure
CAS: 15627-86-8 Formule moléculaire: CaCl2O8·4H2O Poids moléculaire (g/mol): 311.04 Numéro MDL: MFCD00191895