accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 15244-37-8

OSOOONi

CAS RN 15244-37-8

IUPAC Nor: nickel(2+) sulfate
Synonymes: nickel sulfate NiSO4 nickel(II) sulfate (1:1) nickel(II) sulfate
Poids moléculaire (g/mol): 154.75
Formule moléculaire: NiO4S
InChi Key: LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
Qualité 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)