CAS RN 151-13-3
CAS RN 151-13-3
IUPAC Nor:
butyl (9Z)-12-hydroxyoctadec-9-enoate
Synonymes:
butyl (9Z)-12-hydroxyoctadec-9-enoate
Poids moléculaire (g/mol):
354.58
Formule moléculaire:
C22H42O3
InChi Key:
HGWAKQDTQVDVRP-QINSGFPZNA-N
SMILES:
CCCCCCC(O)C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCCC
1
–
1
de
1
résultats
1
Butyl Ricinoleate 74.0+%, TCI America™
CAS: 151-13-3 Formule moléculaire: C22H42O3 Poids moléculaire (g/mol): 354.58 Numéro MDL: MFCD00136031 Clé InChI: HGWAKQDTQVDVRP-QINSGFPZNA-N Synonyme: Ricinoleic Acid Butyl Ester, Ricinolic Acid Butyl Ester CID PubChem: 40468183 Nom IUPAC: butyl (9Z)-12-hydroxyoctadec-9-enoate SMILES: CCCCCCC(O)C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCCC