accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3OCH3CH3OCH3CH3OBi

CAS RN 15049-67-9

IUPAC Nor: bismuth(3+) tris(propan-2-olate)
Synonymes: bismuth(3+) tris(propan-2-olate)
Poids moléculaire (g/mol): 386.24
Formule moléculaire: C9H21BiO3
InChi Key: KNPRLIQQQKEOJN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Bi+3].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-]

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats