accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1450-76-6

H3COONOO

CAS RN 1450-76-6

IUPAC Nor: 2-acetyl-4-nitrobenzen-1-olate
Synonymes: 2-acetyl-4-nitrobenzenolate
Poids moléculaire (g/mol): 180.14
Formule moléculaire: C8H6NO4
InChi Key: LNCBPUWMGYOISS-UHFFFAOYSA-M
SMILES: CC(=O)C1=CC(=CC=C1[O-])[N+]([O-])=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats