CAS RN 14481-08-4
IUPAC Nor:
nickel(2+) bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-dioxoheptan-4-ide)
Synonymes:
nickel(2+) bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-dioxoheptan-4-ide)
Poids moléculaire (g/mol):
425.24
Formule moléculaire:
C22H38NiO4
InChi Key:
FPQQRRXEOLXSCJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[Ni++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
1
–
1
de
1
résultats
1
Bis(2,2,6,6-tétraméthyle-3,5-heptanedionato)nickel(II), 98%
CAS: 14481-08-4 Formule moléculaire: C22H38NiO4 Poids moléculaire (g/mol): 425.24 Numéro MDL: MFCD00192348 Clé InChI: FPQQRRXEOLXSCJ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate nickel ii,bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato nickel ii , min-ni ni tmhd 2 PubChem CID: 131675868 Nom de l’IUPAC: (E)-5-hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylhept-4-en-3-one; nickel SOURIRES: [Ni++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C