CAS RN 142246-48-8
IUPAC Nor:
7-chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride
Synonymes:
7-chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride
Poids moléculaire (g/mol):
253.05
Formule moléculaire:
C6H2Cl2N2O3S
InChi Key:
BPPRLMZEVZSIIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=CC=C(C2=NON=C12)S(Cl)(=O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
4-Chloro-7-chlorosulfonyl-2,1,3-benzoxadiazole 97.0+%, TCI America™
CAS: 142246-48-8 Formule moléculaire: C6H2Cl2N2O3S Poids moléculaire (g/mol): 253.053 Numéro MDL: MFCD00191405 Clé InChI: BPPRLMZEVZSIIJ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole-7-sulfonyl Chloride, 4-Chloro-7-chlorosulfonylbenzofurazan PubChem CID: 612515 Nom de l’IUPAC: 4-chloro-2,1,3-benzoxadiazole-7-sulfonyl chloride SOURIRES: C1=C(C2=NON=C2C(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl