CAS RN 139926-22-0
IUPAC Nor:
methyl 3-ethoxythiophene-2-carboxylate
Synonymes:
methyl 3-ethoxythiophene-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol):
186.23
Formule moléculaire:
C8H10O3S
InChi Key:
JAGLXKOXARHKBR-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC1=C(SC=C1)C(=O)OC
1
–
1
de
1
résultats
1
Methyl 3-ethoxythiophene-2-carboxylate, 97%
CAS: 139926-22-0 Formule moléculaire: C8H10O3S Poids moléculaire (g/mol): 186.23 Numéro MDL: MFCD00102116 Clé InChI: JAGLXKOXARHKBR-UHFFFAOYSA-N Synonyme: maybridge1_003754,acmc-1c0r9,methyl-3-ethoxythiophene carboxylate,3-ethoxy-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester,3-ethoxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester,2,3-ethoxy-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester,2-thiophenecarboxylicacid, 3-ethoxy-, methyl ester CID PubChem: 2777650 Nom IUPAC: methyl 3-ethoxythiophene-2-carboxylate SMILES: CCOC1=C(SC=C1)C(=O)OC