CAS RN 1389264-18-9
IUPAC Nor:
2-oxa-5-azaspiro[3.4]octane; oxalic acid
Synonymes:
2-oxa-5-azaspiro[3.4]octane; oxalic acid
Poids moléculaire (g/mol):
203.19
Formule moléculaire:
C8H13NO5
InChi Key:
JFOZNINEJYPQQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C(O)=O.C1OCC11CCCN1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
2-Oxa-5-azaspiro[3,4]oxalate d’octane, 96%
2-Oxa-5-azaspiro[3,4]oxalate d’octane, 96%
CAS: 1389264-18-9 Formule moléculaire: C8H13NO5 Poids moléculaire (g/mol): 203.194 Numéro MDL: MFCD18325162 Clé InChI: JFOZNINEJYPQQK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-oxa-5-azaspiro 3.4 octane oxalate,2-oxa-5-aza-spiro 3.4 octane oxalate,2-oxa-5-azaspiro 3.4 octane oxalate salt,2-oxa-5-azaspiro 3.4 octane, hemioxalate salt,2-oxa-5-azaspiro 3.4 octane; oxalic acid PubChem CID: 72207353 Nom de l’IUPAC: 2-oxa-5-azaspiro[3,4]octane; Acide oxalique SOURIRES: C1CC2(COC2)NC1.C(=O)(C(=O)O)O