CAS RN 135611-32-4
IUPAC Nor:
4-[(1H-imidazol-1-yl)methyl]benzoic acid hydrochloride
Synonymes:
4-(imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol):
238.67
Formule moléculaire:
C11H11ClN2O2
InChi Key:
MZTHHEXWAYFTBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
Cl.OC(=O)C1=CC=C(CN2C=CN=C2)C=C1
1
–
2
de
2
résultats
2
chlorhydrate de l’acide 4-(1h-imidazol-1-ylméthyl)benzoïque, Thermo Scientific™
CAS: 135611-32-4 Formule moléculaire: C11H11ClN2O2 Poids moléculaire (g/mol): 238.671 Numéro MDL: MFCD08271922 Clé InChI: MZTHHEXWAYFTBJ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride,4-1h-imidazol-1-yl methyl benzoic acid hydrochloride,4-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride,acmc-1bx8o,4-imidazolylmethyl benzoic acid, chloride,4-1h-imidazol-1-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1 PubChem CID: 18525764 Nom de l’IUPAC: acide 4-(imidazol-1-ylméthyl)benzoïque; Chlorhydrate SOURIRES: C1=CC(=CC=C1CN2C=CN=C2)C(=O)O.Cl