CAS RN 13517-10-7
IUPAC Nor:
triiodoborane
Synonymes:
boron triiodide
Poids moléculaire (g/mol):
391.52
Formule moléculaire:
BI3
InChi Key:
YMEKEHSRPZAOGO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
IB(I)I
1
–
1
de
1
résultats
1
Triiodure de bore, 95%
CAS: 13517-10-7 Formule moléculaire: BI3 Poids moléculaire (g/mol): 391.52 Numéro MDL: MFCD00036286 Clé InChI: YMEKEHSRPZAOGO-UHFFFAOYSA-N Synonyme: boron triiodide,borane, triiodo,triiodoboron,acmc-1bo2g,boron triiodide 1g,inchi=1/bi3/c2-1 3 PubChem CID: 83546 Nom de l’IUPAC: triiodoborane SOURIRES: IB(I)I