CAS RN 135159-25-0
IUPAC Nor:
(2,4,6-trimethoxyphenyl)boronic acid
Synonymes:
2,4,6-trimethoxyphenylboronic acid
Poids moléculaire (g/mol):
212.01
Formule moléculaire:
C9H13BO5
InChi Key:
PKLRXZVPEQJTTJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC(OC)=C(B(O)O)C(OC)=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Acide 2,4,6-Triméthoxybenzénenoboronique, 98%
Acide 2,4,6-Triméthoxybenzénenoboronique, 98%
CAS: 135159-25-0 Formule moléculaire: C9H13BO5 Poids moléculaire (g/mol): 212.01 Numéro MDL: MFCD01114642 Clé InChI: PKLRXZVPEQJTTJ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2,4,6-trimethoxybenzeneboronic acid,2,4,6-trimethoxyphenyl boronic acid,boronic acid,b-2,4,6-trimethoxyphenyl,1,3,5-trimethoxybenzene-2-boronic ester,pubchem9566,1,3,5-trimethoxybenzene-2-bronic ester,acmc-1cirz,ablock ab-12-9177,2,4,6-trimethoxybenzeneboronicacid PubChem CID: 4197996 Nom de l’IUPAC: (2,4,6-triméthoxyphényl)acide boronique SOURIRES: COC1=CC(OC)=C(B(O)O)C(OC)=C1