CAS RN 13470-08-1
CAS RN 13470-08-1
IUPAC Nor:
titanium(3+) trifluoride
Synonymes:
titanium(III) fluoride
Poids moléculaire (g/mol):
104.86
Formule moléculaire:
F3Ti
InChi Key:
NLPMQGKZYAYAFE-UHFFFAOYSA-K
SMILES:
[F-].[F-].[F-].[Ti+3]
1
–
2
de
2
résultats
1
Titanium(III) fluoride, 98%, Thermo Scientific™
CAS: 13470-08-1 Formule moléculaire: F3Ti Poids moléculaire (g/mol): 104.9 Numéro MDL: MFCD00042544
2
Titanium(III) fluoride
CAS: 13470-08-1 Numéro MDL: MFCD00042544