CAS RN 13462-93-6
IUPAC Nor:
ammonium dihydrogen arsorate
Synonymes:
ammonium dihydrogen arsenate
Poids moléculaire (g/mol):
158.97
Formule moléculaire:
AsH6NO4
InChi Key:
VTWJXWNBCACAAK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[NH4+].O[As](O)([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Arsénate dihydrogène d’ammonium, 98%
CAS: 13462-93-6 Formule moléculaire: AsH6NO4 Poids moléculaire (g/mol): 158.973 Numéro MDL: MFCD00064864 Clé InChI: VTWJXWNBCACAAK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ammonium dihydrogen arsenate,ammonium arsenate ortho,ammonium dihydrogenarsenate,unii-0kyl9q413a,arsenic acid h3aso4 , monoammonium salt,acmc-20alsv,azanium dihydrogen arsorate,arsenic acid h3aso4 ,ammonium salt 1:1,arsenic acid h3aso4 , ammonium salt 1:1 PubChem CID: 166814 Nom de l’IUPAC: azanium; Arsorate de dihydrogène SOURIRES: [NH4+].O[As](=O)(O)[O-]