CAS RN 13451-19-9
IUPAC Nor:
terbium(3+) hexahydrate trinitrate
Synonymes:
terbium(3+) hexahydrate trinitrate
Poids moléculaire (g/mol):
453.03
Formule moléculaire:
H12N3O15Tb
InChi Key:
UTCARTSNNKGRTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O.O.O.O.O.O.[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Terbium(III) nitrate hexahydraté, 99,99+% (base de métal trace)
CAS: 13451-19-9 Formule moléculaire: H12N3O15Tb Poids moléculaire (g/mol): 453.03 Numéro MDL: MFCD00799162,MFCD00149868 Clé InChI: UTCARTSNNKGRTD-UHFFFAOYSA-N Synonyme: terbium trinitrate hexahydrate,terbium iii nitrate hexahydrate,terbium nitrate, hexahydrate,terbium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6,terbium nitrate hexahydrate,nitric acid, terbium 3+ salt, hexahydrate,3no3.tb.6h2o,terbium iii nitratehexahydrate,terbium 3+ trinitrate hexahydrate,terbium iii nitrate hydrate, reacton PubChem CID: 202879 Nom de l’IUPAC: terbium(3+); trinité; hexahydrate SOURIRES: O.O.O.O.O.O.[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O