accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 13308-51-5

OPOBOO

CAS RN 13308-51-5

IUPAC Nor: 2,4,5-trioxa-1λ⁵-phospha-3-borabicyclo[1.1.1]pentan-1-one
Synonymes: boron phosphate
Poids moléculaire (g/mol): 105.78
Formule moléculaire: BO4P
InChi Key: RKVCQBPDVHFKCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=P12OB(O1)O2

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats