CAS RN 13304-62-6
CAS RN 13304-62-6
IUPAC Nor:
N-benzylprop-2-enamide
Synonymes:
N-benzylprop-2-enamide
Poids moléculaire (g/mol):
161.2
Formule moléculaire:
C10H11NO
InChi Key:
OHLHOLGYGRKZMU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C=CC(=O)NCC1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
N-Benzylacrylamide, 96%
CAS: 13304-62-6 Formule moléculaire: C10H11NO Poids moléculaire (g/mol): 161.204 Numéro MDL: MFCD00015333 Clé InChI: OHLHOLGYGRKZMU-UHFFFAOYSA-N Synonyme: n-benzylacrylamide,2-propenamide, n-phenylmethyl,n-benzyl acrylamide,acmc-20ak6s,enamine_005841 CID PubChem: 139428 Nom IUPAC: N-benzylprop-2-enamide SMILES: C=CC(=O)NCC1=CC=CC=C1