CAS RN 133-08-4
IUPAC Nor:
1,3-diethyl 2-butylpropanedioate
Synonymes:
1,3-diethyl 2-butylpropanedioate
Poids moléculaire (g/mol):
216.28
Formule moléculaire:
C11H20O4
InChi Key:
RPNFNBGRHCUORR-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
1
–
1
de
1
résultats
1
Diethyl Butylmalonate 99.0+%, TCI America™
CAS: 133-08-4 Formule moléculaire: C11H20O4 Poids moléculaire (g/mol): 216.28 Numéro MDL: MFCD00009170 Clé InChI: RPNFNBGRHCUORR-UHFFFAOYSA-N Synonyme: diethyl butylmalonate,diethyl n-butylmalonate,butylmalonic acid diethyl ester,diethyl 2-butylmalonate,ethyl butylmalonate,propanedioic acid, butyl-, diethyl ester,unii-cyy2q744wb,cyy2q744wb,n-butylmalonic acid diethyl ester,malonic acid, butyl-, diethyl ester CID PubChem: 67244 Nom IUPAC: 1,3-diethyl 2-butylpropanedioate SMILES: CCCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC