accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2ClH2NFFF

CAS RN 132915-80-1

IUPAC Nor: 3-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Synonymes: 3-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol): 210.58
Formule moléculaire: C7H6ClF3N2
InChi Key: NVNLHLRVSHJKBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC(=CC(Cl)=C1N)C(F)(F)F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (1)