CAS RN 130995-13-0
IUPAC Nor:
trimethyl[2-(thiophen-3-yl)ethynyl]silane
Synonymes:
trimethyl[2-(thiophen-3-yl)ethynyl]silane
Poids moléculaire (g/mol):
180.34
Formule moléculaire:
C9H12SSi
InChi Key:
XJUQFUWWPCIZRB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C[Si](C)(C)C#CC1=CSC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
3-(Trimethylsilylethynyl)thiophene 98.0+%, TCI America™
CAS: 130995-13-0 Formule moléculaire: C9H12SSi Poids moléculaire (g/mol): 180.34 Numéro MDL: MFCD04039959 Clé InChI: XJUQFUWWPCIZRB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: trimethyl thiophen-3-ylethynyl silane,3-trimethylsilylethynyl thiophene,3-trimethylsilyl ethynyl thiophene,trimethyl 2-thiophen-3-ylethynyl silane,3-thienylethynyl trimethylsilane,3-trimethylsilylethynyl thiophene 97,trimethyl 2-thiophen-3-yl ethynyl silane,3-trimethylsilyl-ethynyl thiophene,trimethyl-2-3-thienyl ethynyl silane,trimethyl thiophen-3-yl ethynyl silane CID PubChem: 3654101 Nom IUPAC: trimethyl(2-thiophen-3-ylethynyl)silane SMILES: C[Si](C)(C)C#CC1=CSC=C1