CAS RN 129865-06-1
IUPAC Nor:
2-[(2-{[(4,5-dihydroxy-3-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl)oxy]methyl}-6-[(2-{[(4,5-dihydroxy-3-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl)oxy]methyl}-4,5-dihydroxy-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxan-3-yl)oxy]-4,5-dihydroxyoxan-3-yl)oxy]-6-{[(3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl)oxy]methyl}oxane-3,4,5-triol
Synonymes:
2-[(2-{[(4,5-dihydroxy-3-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl)oxy]methyl}-6-[(2-{[(4,5-dihydroxy-3-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl)oxy]methyl}-4,5-dihydroxy-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxan-3-yl)oxy]-4,5-dihydroxyoxan-3-yl)oxy]-6-{[(3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl)oxy]methyl}oxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol):
1387.21
Formule moléculaire:
C51H86O43
InChi Key:
GSCHIGXDTVYEEM-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OCC1OC(OC2C(O)C(O)COC2OCC2OC(OC3C(O)C(O)C(O)OC3CO)C(O)C(O)C2OC2OC(COC3OCC(O)C(O)C3OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(OC3OC(COC4OCC(O)C(O)C4O)C(O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O
1
–
1
de
1
résultats
1
Nonasaccharide Glc4Xyl3Gal2 75,0+%, TCI America™
CAS: 129865-06-1 Formule moléculaire: C51H86O43 Poids moléculaire (g/mol): 1387.206 Numéro MDL: MFCD04040971 Clé InChI: GSCHIGXDTVYEEM-UHFFFAOYSA-N Synonyme: XLLG, Xyloglucan Nonasaccharide PubChem CID: 44630412 Nom de l’IUPAC: 2-[2-[[3-[6-[[4,5-dihydroxy-3-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxyméthyl]-3,4-dihydroxy-5-[3,4,5-trihydroxy-6-[(3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl)oxyméthyl]oxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan SOURIRES: C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)O)CO)COC6C(C(C(CO6)O)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)COC8C(C(C(CO8)O)O)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)O)O)O)O)O)O)O