accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 123-15-9

H3CCH3O

CAS RN 123-15-9

IUPAC Nor: 2-methylpentanal
Synonymes: 2-methylpentaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 100.16
Formule moléculaire: C6H12O
InChi Key: FTZILAQGHINQQR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCC(C)C=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats