accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClNH2NON(R)O(R)OH(R)HOFFH

CAS RN 122111-03-9

IUPAC Nor: hydrogen 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one chloride
Synonymes: gemcitabine hydrochloride gemcitabine hcl
Poids moléculaire (g/mol): 299.66
Formule moléculaire: C9H12ClF2N3O4
InChi Key: OKKDEIYWILRZIA-OSZBKLCCSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)C1(F)F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats