CAS RN 121788-73-6
IUPAC Nor:
N-[1,2-diphenyl-2-(trifluoromethanesulfonamido)ethyl]-1,1,1-trifluoromethanesulfonamide
Synonymes:
N-[1,2-diphenyl-2-(trifluoromethanesulfonamido)ethyl]-1,1,1-trifluoromethanesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol):
476.41
Formule moléculaire:
C16H14F6N2O4S2
InChi Key:
XQAIGOHPAZPGOU-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
FC(F)(F)S(=O)(=O)NC(C(NS(=O)(=O)C(F)(F)F)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
(R,R)-N,N'-Bis(trifluorométhansulfonyl)-1,2-diphéthylénediamine 98,0+%, TCI America™
CAS: 121788-73-6 Formule moléculaire: C16H14F6N2O4S2 Poids moléculaire (g/mol): 476.408 Numéro MDL: MFCD01321158 Clé InChI: XQAIGOHPAZPGOU-ZIAGYGMSSA-N Synonyme: (R,R)-1,2-Bis(trifluoromethanesulfonamido)-1,2-diphenylethane PubChem CID: 2755245 Nom de l’IUPAC: N-[(1R,2R)-1,2-diphényl-2-(trifluorométhylsulfonylamino)éthyle]-1,1,1-trifluorométhanosulfonamide SOURIRES: C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)NS(=O)(=O)C(F)(F)F)NS(=O)(=O)C(F)(F)F