accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 12056-07-4

SeSeSeInIn

CAS RN 12056-07-4

IUPAC Nor: diindium(3+) triselandiide
Synonymes: indium(III) selenide
Poids moléculaire (g/mol): 466.55
Formule moléculaire: In2Se3
InChi Key: AKUCEXGLFUSJCD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Se--].[Se--].[Se--].[In+3].[In+3]
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats