accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOHOOSiWWWOOOOOOWOOOWOOOWHOOOWOOOOOOOOWWOOOWOOHOOWOOOWOOHO

CAS RN 12027-43-9

IUPAC Nor: 9-[(7-hydroxy-1,1,3,3,5,5,7,7-octaoxotetratungstoxan-1-yl)oxy]-1,1,3,3,5,5,7,7,11,11,13,13,15,15,17,17-hexadecaoxo-2,4,6,8,10,12,14,16-octaoxa-9-sila-1,3,5,7,11,13,15,17-octatungstaheptadecane-1,9,17-triol
Synonymes: 9-[(7-hydroxy-1,1,3,3,5,5,7,7-octaoxotetratungstoxan-1-yl)oxy]-1,1,3,3,5,5,7,7,11,11,13,13,15,15,17,17-hexadecaoxo-2,4,6,8,10,12,14,16-octaoxa-9-sila-1,3,5,7,11,13,15,17-octatungstaheptadecane-1,9,17-triol
Poids moléculaire (g/mol): 2878.16
Formule moléculaire: H4O40SiW12
InChi Key: HIKIIEGSHYIJCC-UHFFFAOYSA-K
SMILES: O[Si](O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)(O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O
Niveau 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats