accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 115010-10-1

IUPAC Nor: 2H-1,3-benzodioxole-5-sulfonyl chloride
Synonymes: 2H-1,3-benzodioxole-5-sulfonyl chloride
Poids moléculaire (g/mol): 220.62
Formule moléculaire: C7H5ClO4S
InChi Key: ICUBASIDCXDQAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(OCO2)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats