CAS RN 1119-72-8
IUPAC Nor:
(2E,4E)-hexa-2,4-dienedioic acid
Synonymes:
trans, trans-muconic acid trans,trans-muconic acid trans-muconic acid trans
Poids moléculaire (g/mol):
142.11
Formule moléculaire:
C6H6O4
InChi Key:
TXXHDPDFNKHHGW-ZPUQHVIOSA-N
SMILES:
OC(=O)\C=C\C=C\C(O)=O
1
–
2
de
2
résultats
2
acide cis, cis-muconique, 98%
CAS: 1119-72-8 Formule moléculaire: C6H6O4 Poids moléculaire (g/mol): 142.11 Numéro MDL: MFCD00085266 Clé InChI: TXXHDPDFNKHHGW-ZPUQHVIOSA-N Synonyme: cis,cis-muconic acid,2z,4z-hexa-2,4-dienedioic acid,cis,cis-muconate,unii-2g78tuq51g,cis,cis-2,4-hexadienedioic acid,2,4-hexadienedioic acid, z,z,2z,4z-hexadienedioic acid,cis,cis-hexadienedioate,z,z-2,4-hexadienedioic acid,2,4-hexadienedioic acid PubChem CID: 5280518 ChEBI: CHEBI:16508 SOURIRES: OC(=O)\C=C\C=C\C(O)=O