CAS RN 1070-10-6
IUPAC Nor:
titanium(4+) tetrakis(2-ethylhexan-1-olate)
Synonymes:
titanium(4+) tetrakis(2-ethylhexan-1-olate)
Poids moléculaire (g/mol):
564.76
Formule moléculaire:
C32H68O4Ti
InChi Key:
KTXWGMUMDPYXNN-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
[Ti+4].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-]
1
–
1
de
1
résultats
1
Titane(IV) 2-éthylexyloxyde, 95%
CAS: 1070-10-6 Formule moléculaire: C32H68O4Ti Poids moléculaire (g/mol): 564.76 Numéro MDL: MFCD00015264,MFCD00015264 Clé InChI: KTXWGMUMDPYXNN-UHFFFAOYNA-N Synonyme: tyzor tot,2-ethylhexyl orthotitanate,tetra 2-ethylhexyl titanate,tetra-2-ethylhexyl titanate,tetrakis 2-ethylhexyl titanate,titanic iv acid, tetrakis 2-ethylhexyl ester,1-hexanol, titanium 4+ salt PubChem CID: 54603245 Nom de l’IUPAC: titanium(4+) tétrakis(2-éthylhexan-1-olate) SOURIRES: [Ti+4].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-]