accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 106261-49-8

CH3NNOHOHClHCl

CAS RN 106261-49-8

IUPAC Nor: 4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid dihydrochloride
Synonymes: 4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid dihydrochloride
Poids moléculaire (g/mol): 307.22
Formule moléculaire: C13H20Cl2N2O2
InChi Key: ISHROKOWRJDOSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.Cl.CN1CCN(CC2=CC=C(C=C2)C(O)=O)CC1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)