CAS RN 1040681-74-0
IUPAC Nor:
2-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Synonymes:
2-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol):
209.1
Formule moléculaire:
C7H3F4NO2
InChi Key:
ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=C(C=CN=C1F)C(F)(F)F
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)acide nicotinique, 97%
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)acide nicotinique, 97%
CAS: 1040681-74-0 Formule moléculaire: C7H3F4NO2 Poids moléculaire (g/mol): 209.1 Numéro MDL: MFCD10687403 Clé InChI: ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid,2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid,2-fluoro-4-trifluoromethyl nicotinic acid,acmc-20anv9 PubChem CID: 28307766 Nom de l’IUPAC: acide 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine-3-carboxylique SOURIRES: C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F