CAS RN 103365-47-5
CAS RN 103365-47-5
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
(S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid, 95%
CAS: 103365-47-5 Formule moléculaire: C14H19NO4 Poids moléculaire (g/mol): 265.309 Numéro MDL: MFCD01860892 Clé InChI: JTNQFJPZRTURSI-NSHDSACASA-N Synonyme: boc-s-3-amino-3-phenylpropionic acid,s-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid,s-3-n-boc-amino-beta-phenylalanine,s-n-boc-3-amino-3-phenylpropanoic acid,boc-d-beta-phe-oh,boc-d-beta-phenylalanine,s-boc-beta3-phenylalanine,boc-s-phenylalanine,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid,s-3-boc-amino-3-phenylpropionic acid CID PubChem: 2734490 Nom IUPAC: (3S)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropanoic acid SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1