CAS RN 102696-71-9
CAS RN 102696-71-9
IUPAC Nor:
3-(thiophen-3-yl)prop-2-enoic acid
Synonymes:
3-(thiophen-3-yl)prop-2-enoic acid
Poids moléculaire (g/mol):
154.18
Formule moléculaire:
C7H6O2S
InChi Key:
VYRYYUKILKRGDN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C=CC1=CSC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
trans-3-(3-Thienyl)acrylic acid, 98%
CAS: 102696-71-9 Formule moléculaire: C7H6O2S Poids moléculaire (g/mol): 154.183 Numéro MDL: MFCD00014535 Clé InChI: VYRYYUKILKRGDN-OWOJBTEDSA-N Synonyme: 3-3-thienyl acrylic acid,3-thien-3-ylacrylic acid,3-thiophen-3-yl acrylic acid,trans-3-3-thienyl acrylic acid,2e-3-thiophen-3-yl prop-2-enoic acid,e-3-thiophen-3-yl acrylic acid,3-thiophen-3-yl prop-2-enoic acid,trans-3-3-thienyl acrylic,2-propenoic acid, 3-3-thienyl-, 2e,2e-3-3-thienyl prop-2-enoic acid CID PubChem: 735793 Nom IUPAC: (E)-3-thiophen-3-ylprop-2-enoic acid SMILES: C1=CSC=C1C=CC(=O)O