CAS RN 100587-92-6
IUPAC Nor:
terbium(3+) triacetate
Synonymes:
terbium acetate
Poids moléculaire (g/mol):
336.06
Formule moléculaire:
C6H9O6Tb
InChi Key:
JQBILSNVGUAPMM-UHFFFAOYSA-K
SMILES:
[Tb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Terbium(III) acetate hydrate, 99.99%
CAS: 100587-92-6 Formule moléculaire: C6H9O6Tb Poids moléculaire (g/mol): 336.06 Numéro MDL: MFCD00149233 Clé InChI: JQBILSNVGUAPMM-UHFFFAOYSA-K Nom IUPAC: terbium(3+) triacetate SMILES: [Tb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O