accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 10051-44-2

NaH3COO

CAS RN 10051-44-2

IUPAC Nor: sodium hexanoate
Synonymes: sodium hexanoate
Poids moléculaire (g/mol): 138.14
Formule moléculaire: C6H11NaO2
InChi Key: UDWXLZLRRVQONG-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].CCCCCC([O-])=O
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (2)
Forme physique 
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (3)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats