CAS RN 10043-67-1
IUPAC Nor:
aluminium(3+) potassium disulfate
Synonymes:
potassium alum
Poids moléculaire (g/mol):
258.19
Formule moléculaire:
AlKO8S2
InChi Key:
GRLPQNLYRHEGIJ-UHFFFAOYSA-J
SMILES:
[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Aluminum potassium sulfate, pure, anhydrous
CAS: 10043-67-1 Formule moléculaire: AlKO8S2 Poids moléculaire (g/mol): 258.21 Clé InChI: GRLPQNLYRHEGIJ-UHFFFAOYSA-J Synonyme: potassium alum,potash alum,aluminum potassium sulfate,potassium aluminum sulfate,burnt potassium alum,aluminum potassium disulfate,exsiccated alum,alum potassium,burnt alum,aluminum potassium alum CID PubChem: 24856 ChEBI: CHEBI:86463 Nom IUPAC: aluminum;potassium;disulfate SMILES: [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]