accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 10043-01-3

AlKOSOOOOSOOO

CAS RN 10043-01-3

IUPAC Nor: aluminium(3+) potassium disulfate
Synonymes: potassium alum
Poids moléculaire (g/mol): 258.19
Formule moléculaire: AlKO8S2
InChi Key: GRLPQNLYRHEGIJ-UHFFFAOYSA-J
SMILES: [Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (4)
Forme physique 
  • (3)
  • (4)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Qualité 
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (7)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)