CAS RN 100286-90-6
IUPAC Nor:
hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride
Synonymes:
hydrogen irinotecan chloride
Poids moléculaire (g/mol):
623.15
Formule moléculaire:
C33H39ClN4O6
InChi Key:
GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N
SMILES:
[H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Irinotecan hydrochloride
CAS: 100286-90-6 Formule moléculaire: C33H39ClN4O6 Poids moléculaire (g/mol): 623.15 Numéro MDL: MFCD01862255 Clé InChI: GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N Synonyme: irinotecan hydrochloride,irinotecan hcl,topotecin,campto,cpt-11,cpt 11,camptothecin 11 hydrochloride,camptothecin 11,unii-06x131e4oe CID PubChem: 74990 ChEBI: CHEBI:5971 Nom IUPAC: hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride SMILES: [H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O