missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Please login to your online account to display your discounted pricing

(S)-2,2'-Bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, 97+%, Alfa Aesar™

$175.80 - $623.01

Chemical Identifiers

CAS 1365531-90-3
Molecular Formula C48H52O4P2
Molecular Weight (g/mol) 754.888
MDL Number MFCD19443624
InChI Key IDNKFBDRZBLTFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-bis 3,5-dimethylphenyl phosphanyl-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl bis 3,5-dimethylphenyl phosphane, 2,2'-di di 3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, r-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphine, r-2,2'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy--1,1'-biphenyl, r-2,2'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, s-2,2'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl, s-2,2'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, s-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphine
PubChem CID 87110781
IUPAC Name [2-[2-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphanyl-4,6-dimethoxyphenyl]-3,5-dimethoxyphenyl]-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphane
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC(=CC(=C2)C)C)C3=CC(=CC(=C3C4=C(C=C(C=C4P(C5=CC(=CC(=C5)C)C)C6=CC(=CC(=C6)C)C)OC)OC)OC)OC)C
View More Specs

Products 2
Catalog Number Mfr. No. Quantity Price Quantity  
Catalog Number Mfr. No. Quantity Price Quantity  
AAH60865MD View Documents Alfa Aesar
H60865MD
250mg Each for $175.80
 
AAH6086503 View Documents Alfa Aesar
H6086503
1g Each for $623.01
 
Specifications

Chemical Identifiers

1365531-90-3
754.888
IDNKFBDRZBLTFQ-UHFFFAOYSA-N
87110781
CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC(=CC(=C2)C)C)C3=CC(=CC(=C3C4=C(C=C(C=C4P(C5=CC(=CC(=C5)C)C)C6=CC(=CC(=C6)C)C)OC)OC)OC)OC)C
C48H52O4P2
MFCD19443624
2'-bis 3,5-dimethylphenyl phosphanyl-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl bis 3,5-dimethylphenyl phosphane, 2,2'-di di 3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, r-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphine, r-2,2'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy--1,1'-biphenyl, r-2,2'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, s-2,2'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl, s-2,2'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, s-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphine
[2-[2-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphanyl-4,6-dimethoxyphenyl]-3,5-dimethoxyphenyl]-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphane

Specifications

250mg
C48H52O4P2
2'-bis 3,5-dimethylphenyl phosphanyl-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl bis 3,5-dimethylphenyl phosphane, 2,2'-di di 3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, r-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphine, r-2,2'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy--1,1'-biphenyl, r-2,2'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, s-2,2'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl, s-2,2'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, s-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphine
CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC(=CC(=C2)C)C)C3=CC(=CC(=C3C4=C(C=C(C=C4P(C5=CC(=CC(=C5)C)C)C6=CC(=CC(=C6)C)C)OC)OC)OC)OC)C
754.888
754.87
(S)-2,2'-Bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl
1365531-90-3
MFCD19443624
IDNKFBDRZBLTFQ-UHFFFAOYSA-N
[2-[2-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphanyl-4,6-dimethoxyphenyl]-3,5-dimethoxyphenyl]-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphane
87110781
≥97%