missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetonitrile, CHROMASOLV™ (gradient grade +), Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, gradient grade, suitable for PAH analysis,≥99.9% (GC)
$5142.40 - $5142.40
Identifiants chimiques
| CAS | 75-05-8 |
|---|---|
| Molecular Formula | C2H3N |
| MDL Number | MFCD00001878 |
| InChI Key | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem CID | 6342 |
| ChEBI | CHEBI:38472 |
| IUPAC Name | acetonitrile |
| SMILES | CC#N |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Packaging | Prix | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Packaging | Prix | Quantité | ||||
|
60048228
|
Honeywell Chemicals
006834X4L |
4 x 4 L | Glass Bottle |
caisse de 4 chaque for $5,142.40
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- Same high quality as CHROMASOLV HPLC
- Additional testing for HPLC via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
- Low UV profile by HPLC
- Low impurity gradient LC baseline
Identifiants chimiques
| 75-05-8 | |
| MFCD00001878 | |
| 6342 | |
| acetonitrile |
| C2H3N | |
| WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
| CHEBI:38472 | |
| CC#N |
Spécifications
| 75-05-8 | |
| Colorless | |
| 4 x 4 L | |
| 2°C (35.6°F) | |
| Glass Bottle | |
| CH3CN | |
| 72.8mmHg (20°C) | |
| 741857 | |
| Completely souble in water | |
| CC#N | |
| 41.05 | |
| CHEBI:38472 | |
| ≥99.9% (GC) | |
| Acetonitrile, Suitable for PAH analysis |
| λ215nm : ≤0.01 , λ200nm : ≤4% , λ230nm : ≤0.005 | |
| 0.786g/mL at 25°C | |
| 0.16 | |
| 973°F | |
| C2H3N | |
| MFCD00001878 | |
| 1648 | |
| methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile | |
| WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
| acetonitrile | |
| 6342 | |
| 41.05g/mol | |
| CHROMASOLV™ Gradient + |
Sécurité et manipulation
P210-P280-P305 + P351 + P338
H225-H302 + H312 + H332-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 200-835-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL7700000