missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methoxyisonicotinic Acid 98.0+%, TCI America™
$57.79 - $171.49
Identifiants chimiques
| CAS | 105596-63-2 |
|---|---|
| Molecular Formula | C7H7NO3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 153.137 |
| MDL Number | MFCD04115718 |
| InChI Key | DPNDWFVORIGXQO-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 2-methoxyisonicotinic acid, 2-methoxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy, 2-methoxy-isonicotinicacid, 2-methoxy-4-picolinic acid, pubchem9293, ksc179m4j, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-methoxy, 2-methyloxy-4-pyridinecarboxylic acid |
| PubChem CID | 819942 |
| IUPAC Name | 2-methoxypyridine-4-carboxylic acid |
| SMILES | COC1=NC=CC(=C1)C(=O)O |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
M20791G
|
TCI America
M20791G |
1 g |
chaque for $57.79
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
M20795G
|
TCI America
M20795G |
5 g |
chaque for $171.49
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 105596-63-2 | |
| 153.137 | |
| DPNDWFVORIGXQO-UHFFFAOYSA-N | |
| 819942 | |
| COC1=NC=CC(=C1)C(=O)O |
| C7H7NO3 | |
| MFCD04115718 | |
| 2-methoxyisonicotinic acid, 2-methoxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy, 2-methoxy-isonicotinicacid, 2-methoxy-4-picolinic acid, pubchem9293, ksc179m4j, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-methoxy, 2-methyloxy-4-pyridinecarboxylic acid | |
| 2-methoxypyridine-4-carboxylic acid |
Spécifications
| 105596-63-2 | |
| White-Yellow | |
| MFCD04115718 | |
| 2-methoxyisonicotinic acid, 2-methoxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy, 2-methoxy-isonicotinicacid, 2-methoxy-4-picolinic acid, pubchem9293, ksc179m4j, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-methoxy, 2-methyloxy-4-pyridinecarboxylic acid | |
| COC1=NC=CC(=C1)C(=O)O | |
| 153.137 | |
| 153.14 | |
| Crystalline Powder |
| 203°C | |
| C7H7NO3 | |
| 1 g | |
| DPNDWFVORIGXQO-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-methoxypyridine-4-carboxylic acid | |
| 819942 | |
| ≥98.0% (GC,T) | |
| 2-Methoxyisonicotinic Acid |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : No