Outils chimiques Heidolph
Catalogue d’outils chimiques Heidolph
Découvrez la gamme Heidolph de produits de laboratoire chimique, qui sont tous conçus pour optimiser votre polyvalence, efficacité et performance.
Produits Présentés
Évaporateurs rotatifs HeidolphMC Hei-VapMC
- Bain chauffant atteint une température de 210°C
- Vitesse de rotation de 20 à 280 tr/min
Agitateurs verticaux de la série HeidolphMC Hei-TORQUEMC pour le laboratoire
- Vitesse constante même sous charges changeantes
- Démarrage et arrêt sécuritaires au moyen de panneau tactile glissant pour éviter l’agitation involontaire
Plaques chauffantes agitatrices magnétiques de la série HeidolphMC MR
- Pour mélange et chauffage doux à intense de liquides à faibles viscosités
- Plaque chauffante atteint une température maximale de 300°C
Super condensateurs d’air HeidolphMC Radleys FindenserMC
- S’utilisent pour la plupart des applications communes en chimie
- Pour des volumes de solvants de 5 mL à 1 L