Durabilité au laboratoire : l’avantage du verre
Il est difficile de passer une journée sans lire ou entendre parler des préoccupations grandissantes de l’impact des humains sur notre planète. Nombreux efforts sont faits pour que le public soit sensibilisé et adopte les principes de réduire, réutiliser et recycler comme essentiels pour renverser les problèmes environnementaux qui sont survenus comme suite à notre progrès dans le dernier siècle. Ces mêmes principes peuvent être appliqués dans notre environnement de travail en tant que professionnels en laboratoire.
Les laboratoires de biologie et de chimie ont évolué au fil des dernières décennies à mesure que de nouvelles techniques scientifiques ont émergé. Avec cette évolution, le laboratoire typique a vécu des changements du verre réutilisable aux solutions de plastiques. Pour plusieurs raisons, les tendances dans les produits plastiques de laboratoire sont passées vers l’option de l’utilisation unique (jetable). Alors que ces avancées amènent beaucoup d’avantages, elles entraînent un impact significatif sur l’environnement et amènent d’autres problèmes, incluant ceux de la lixiviation et des extractibles.
Pour les laboratoires et les individus qui essaient de participer afin de contrer l’impact grandissant du plastique sur l’environnement, la verrerie de laboratoire offre une solution viable pour réduire significativement les déchets générés par nos efforts pour faire avancer les découvertes scientifiques. DWK Life Sciences offre la plus grande variété de verrerie de laboratoire afin de soutenir les initiatives scientifiques dans une panoplie d’applications. Nous produisons des incontournables au laboratoire comme les béchers, les flacons Erlenmeyer, les flacons volumétriques, les pipettes et les cylindres gradués, fabriqués en verre borosilicaté KIMAX d’expansion-33 fortement durable et inerte, qui peuvent être réutilisés pendant des années si entretenus correctement.
L’entretien efficace de la verrerie de laboratoire inclut le nettoyage, la stérilisation si nécessaire et l’inspection. Les méthodes de nettoyage varient selon les applications et peuvent aller d’un trempage dans une solution aqueuse avec un détergent pendant plusieurs minutes suivi d’un rinçage à l’eau désionisée à des techniques plus agressives utilisant les acides ou d’autres réactifs oxydants.
Selon l’établissement ou l’institution, l’équipement de nettoyage du verre peut être disponible. La plupart des fabricants d’équipement de nettoyage de verrerie de laboratoire ont introduit des avancées dans les nouveaux modèles qui utilisent moins d’énergie et réduisent le volume d’eau utilisée lors de chaque cycle de lavage, tout comme nos électroménagers à la maison. Ces gammes d’équipement amélioré réduisent l’empreinte carbone et contribuent à la réduction des d’eaux usées.
Alors que le nettoyage adéquat est la clé afin de prolonger la vie de votre verrerie de laboratoire, il est important de l’inspecter de façon régulière pour les signes d’usure. DWK Life Sciences peut aider à éduquer et former votre personnel de laboratoire sur les bonnes méthodes d’entretien et d’inspection de la verrerie de laboratoire pour assurer que votre laboratoire profite pleinement de la durée de vie de vos produits de laboratoire.
Comme dans notre vie en dehors du travail, la clé est de trouver et maintenir un bon équilibre. Selon l’utilisation, les avantages du plastique sont peut-être trop importants pour être ignorés. Par contre, dans bien des cas, les solutions éprouvées de la verrerie de laboratoire offrent un net avantage par rapport aux alternatives plastiques et ont beaucoup moins d’impact sur l’environnement.
lab-sustainability-dwk-1570
Contenu fourni par
DWK Life Sciences
Learn More About Kimble Beakers
Reference